Codice prodotto. 10796232
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
Quantità
Imballaggio
unitSize
10796232
1 L
Bottiglia in vetro
1L
10575801
2.5 L
Bottiglia in vetro
2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto.
10796232
Fornitore
Thermo Scientific Acros
N. del fornitore
326780010
67.70€ 65.70€ / 1L Risparmia 2.00€ 2% Sconto
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For residue analysis
Identificatori chimici
CAS
110-54-3
Formula molecolare
C6H14
Molecular Weight (g/mol)
86.18
Numero MDL
MFCD02179311
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID
8058
ChEBI
CHEBI:29021
IUPAC Name
hexane
SMILES
CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico
n-Hexane
Punto di fusione
-95.0°C
Absorbance
0.004 max. at 270nm, 0.097 max. at 220nm, 0.602 max. at 200nm
CAS min. %
94.0
CAS max %
100.0
Densità
0.6590g/mL
Quantità
1 L
Punto d'infiammabilità
−22°C
Imballaggio
Bottiglia in vetro
Forma fisica
Liquido
Indice di rifrazione
1.3748 to 1.3810
Residuo dopo l'evaporazione
0.0002% max.
Intervallo percentuale saggio
95%
Gravità specifica
0.659
Formula lineare
CH3 (CH2 )4 CH3
Viscosità
0.31 mPa.s (20°C)
Acqua
0.005% max. (Coulometric)
Beilstein
01, 142
Indice di Merck
15, 4732
Punti di ebollizione
69.0°C
Informazioni di solubilità
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Peso formulazione
86.18
Percent Purity
95%
Grado
Residue Analysis
Vedi altri risultati
Mostra meno risultati
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy.
Informativa sulla privacy .
Individuate un'opportunità di miglioramento?