Learn More
n-Hexane, 97+%, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | n-Hexane |
Punto di fusione | -95.0°C |
Densità | 0.6590g/mL |
Punti di ebollizione | 69.0°C |
Punto d'infiammabilità | −22°C |
Intervallo percentuale saggio | 97% min. (GC) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Formula lineare | CH3(CH2)4CH3 |
Indice di rifrazione | 1.3748 to 1.3810 |
Quantità | 1 L |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- n-Hexane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.