Learn More
n-Hexane, 97+%, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7214319
45.66 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
110-54-3
C6H14
86.18
MFCD02179311
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
8058
CHEBI:29021
hexane
CCCCCC
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
110-54-3
C6H14
86.18
MFCD02179311
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
8058
CHEBI:29021
hexane
CCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico n-Hexane
Punto di fusione -95.0°C
Densità 0.6590g/mL
Punti di ebollizione 69.0°C
Punto d'infiammabilità −22°C
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Indice di rifrazione 1.3748 to 1.3810
Quantità 1 L
Indice di Merck 15,4732
Gravità specifica 0.659
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Viscosità 0.31 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 86.18
Percent Purity 97+%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Hexane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.