Learn More
n-Hexane, 99%, ChromAR™ Solvent, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15528724
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15528724
Marca: Macron Fine Chemicals 671325
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
High-purity solvent that meets ACS specifications and is suitable for liquid chromatography and UV-spectrophotometry applications.
Macron Fine Chemicals brand ChromAR™ grade solvents are ideal for use in analytical testing in a wide variety of markets where consistency and reliability is required. These reagents are produced under strict manufacturing practices for a variety of liquid chromatography applications.
  • Consistent gradient profiles for reproducible results—ideal for consistent mobile phases
  • Low UV absorbance
  • Flat baselines
  • Low residue after evaporation
  • Low water levels
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexane
Punto di fusione -95°C
Absorbance Max. 0.15 (at 210nm), Max. 0.05 (at 220nm), Max. 0.02 (at 230nm), Max. 0.009 (at 240nm)
CAS 110-54-3
Colore Colorless
Densità 0.66g/cm3 (at 20°C)
Punti di ebollizione 69°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità −22°C
Punto di combustione 240°C
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Suitable for HPLC, UV-Spectrophotometry and UV applications
Residuo dopo l'evaporazione ≤0.0005%
Formula molecolare C6H14
Acido titolabile ≤0.0005meq/g
Base titolabile ≤0.0003meq/g
Numero MDL MFCD02179311
Viscosità 0.326 mPas (dynamic), 0.50mm2/s (kinematic)
Acqua ≤0.01%
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Informazioni di solubilità 0.1g/L in water
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
IUPAC Name hexane
Molecular Weight (g/mol) 86.18
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Percent Purity ≥99%
Grado ChromAR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.