Learn More
n-Hexane, anhydrous
Codice prodotto. 11309368
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11309368 250 mL 250mL
11329368 1 L 1L
11319368 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11309368 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043263.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Solvent in Sol-Gel Precursor Applications | CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
n-Hexane is used as a solvent to extract edible oils from seed and vegetable crops. Commercial grades of hexane are used as solvents for glues, varnishes, and inks, cleaning agent (degreaser) in the printing industry, liquid in low temperature thermometers. Other uses are as fuels and fuel additives, intermediates and laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexane
Punto di fusione °C to 95°C
Colore Colorless
Densità 0.659 g/cm3 at 20°C
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità -23°C (-9°F)
Punto di combustione 240°C (464°F)
Odore Weak, characteristic
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.375
Pressione del vapore 120mm Hg at 20°C
Numero UN 1208
Beilstein 1730733
Punti di ebollizione 69°C
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether.
Peso formulazione 86.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Hexane, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane