Descrizione
C6H14, numero CAS 110-54-3, esani, hexyl hydride, hexan, hexanen, gettysolve-b, heksan, dipropyl, esani, n-esano, skellysolve b, 2,5 l, 69 °C, CHEBI:29021, incolore, 86,18 g/mol, VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 °C, 2179311, 86,178, flacone in vetro rivestito in plastica, liquido, 8058, CCCCCC, 2.97
Specifications
Specifications
| Punto di fusione | -95°C |
| CAS | 110-54-3 |
| Colore | Incolore |
| Quantità | 2.5 L |
| Imballaggio | Flacone in vetro rivestito in plastica |
| Forma fisica | Liquido |
| Formula molecolare | C6H14 |
| Pressione del vapore | 160mbar at 20°C |
| Numero MDL | MFCD02179311 |
| Viscosità | 0.31 mPaS at 20°C |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- n-Hexane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.