Learn More
n-Hexane-d{14}, 99%(Isotopic)
Codice prodotto. 11314368
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11314368 5 g 5g
11304368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11314368 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042312.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 21666-38-6 | C6H14 | 100.26 g/mol
n-Hexane-d{14} is a deuterium labeled n-hexane which is used as a organic intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21666-38-6
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 100.26
Numero MDL MFCD00037562
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N
Sinonimo hexane-d14, tetradecadeuterohexane, n-hexane-d 14, 2h14 hexane, 2 h?? hexane, hexane-d14, 99 atom % d
PubChem CID 140854
IUPAC Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tetradecadeuteriohexane
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifications
Materiale o nome chimico n-Hexane-d{14}
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 0.767 g/mL
Punto d'infiammabilità −23°C (−9°F)
Odore Characteristic
Quantità 5 g
Punto di fusione -95°C
Punti di ebollizione 69°C
Numero UN UN1208
Informazioni di solubilità Mixes with most organic solvents,chloroform,ether and alcohol. Insoluble in water.
Peso formulazione 100.29
Percent Purity 99%