Learn More
n-Hexane, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11471142 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11471142 0.5 mL -
11461142 100 mL -
11428312 250 mL -
11481142 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11471142 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219522090
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
n-Hexane, ≥99%, Liquid
  • Hexadecane has been used as a phase change material (PCM) in the preparation of hexadecane/xGnP (exfoliated graphite nanoplatelet), a composite PCM loaded with xGnP. Hexadecane (n-Hexadecane) is an aliphatic long-chain hydrocarbon. It is a reference fuel with the cetane number 100 and is employed in determining the cetane number of diesel fuels. The mechanism of the oxidation of hexadecane in the gas-phase has been described. The density, speed of sound, adiabatic compressibility and compressed liquid density of hexadecane have been determined. The performance of platinum/zeolite catalysts for the hydroisomerization of n-hexadecane has been assessed. The thermal degradation of n-hexadecane forms n-alkanes and 1-alkenes as key products.
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexane
Punto di fusione -95°C (Literature)
Nota nome For ACS analysis
Colore 1 (APHA)
Densità 0.66 at 20°C (water = 1); 0.659g/mL at 25°C(Lit.)
Quantità 0.5 mL
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.375(Lit.)
Residuo dopo l'evaporazione <0 ppm
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Gravità specifica 0.674
Pressione del vapore 124 mm Hg at 20°C 150 mm Hg at 24.8°C; 256 mmHg ( 37.7°C), 5.2 psi ( 37.7°C), ∽132 mmHg ( 20°C)(Lit.)
Numero UN UN1208
Beilstein 1730733
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Punti di ebollizione 69°C (Literature)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 86.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Esano
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P301-IN CASO DI INGESTIONE:.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .