Learn More
n-Hexane, for GC, Honeywell Burdick & Jackson™
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
7 L
Specifica
Materiale o nome chimico | n-Hexane |
Punto di fusione | -95°C |
Colore | Colorless |
CAS max % | 1 |
Densità | 0.660 - 0.668 g/cm3 (20°C) |
Punti di ebollizione | 66°C to 69°C (1013 hPa) |
Quantità | 7 L |
Punto d'infiammabilità | -26°C |