Learn More
n-Hexane, for HPLC, Honeywell Burdick & Jackson™
Catalog Number 16665893
Click to view available options
2.5 L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Materiale o nome chimico n-Hexane
Punto di fusione -95°C
CAS 110-54-3
Colore Colorless
CAS max % 1
Formula molecolare C6H14
Formula lineare CH3(CH2)4CH3
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
IUPAC Name hexane
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Densità 0.660 - 0.668 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 66°C to 69°C (1013 hPa)
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità -26°C