Learn More
n-Hexane, Spectrophotometric Grade, 95+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 11318888
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
200mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318888 200 mL 200mL
11308888 800 mL 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11318888 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041727.AH
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
n-Hexane is used in the formulation of glues for shoes, leather products, and roofing, as a cleaning agent, de-greasing agent. It is used to extract edible oils from seeds and vegetables, a non-polar solvent in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-54-3
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
Numero MDL MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexane
Punto di fusione -95°C
Densità 0.659 g/mL
Quantità 200 mL
Punto d'infiammabilità -23°C (-9°F)
Odore Weak, characteristic
Imballaggio ChemSeal™ Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.375
Numero UN UN1208
Beilstein 1730733
Indice di Merck 14,4694
Punti di ebollizione 69°C
Informazioni di solubilità Soluble in ethyl ether, chloroform. Miscible with ethanol.
Peso formulazione 86.18
Percent Purity ≥95%
Grado Spectrophotometry