missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam N-Hexanoyl-L-homoserine Lactone, 98% Purity, 50 mg
Descrizione
- Molecular weight: 199.3 g/mol
- Purity: >98%
- CAS Number: 147852-83-3
- Function: Autoinducer involved in quorum sensing, a member of the N-acyl-homoserine lactone (AHL) family that regulates gene expression in gram-negative bacteria.
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% N-Hexanoyl-L-homoserine lactone |
| Content And Storage | Store at 4°C. |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | N-Hexanoyl-L-homoserine lactone |
| Formulazione | 100% N-Hexanoyl-L-homoserine lactone |
| Quantità | 50 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bacterial quorum sensing |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?