Learn More
n-Hexatriacontane 100 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Hexatriacontane |
| CAS | 630-06-8 |
| Nomi componenti o analita | n-Hexatriacontane |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C36 H74 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Hexatriacontane, NSC 407536, n-Hexatriacontane |
| InChI Formula | InChI=1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Vedi altri risultati |