Learn More
n-Hexatriacontane, 97+%
Codice prodotto. 11354167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11354167 10 g 10g
11344167 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11354167 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 031641.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 630-06-8 | C36H74 | 506.99 g/mol
n-Hexatriacontane is used as a paraffin wax and in candles. It is used as a key starting material for the preparation of lower alkanes by cracking. It is also used for example in road surfacing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 630-06-8
Formula molecolare C36H74
Molecular Weight (g/mol) 506.99
Numero MDL MFCD00009413
InChI Key YDLYQMBWCWFRAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hexatriacontane, hexatriacontane, ch3-ch2 34-ch3, hexatriacontane, analytical standard, hexatriacontane, n, acmc-1b3b7, n-hexatriacontane 10g
PubChem CID 12412
ChEBI CHEBI:72688
IUPAC Name hexatriacontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifications
Materiale o nome chimico n-Hexatriacontane
Punto di fusione 76.2°C
Colore White
Densità 0.779 g/mL
Punti di ebollizione 497°C
Indice di rifrazione 1.4573
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 506.95
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Wax