Learn More
n-Hexyl methacrylate, 97%, stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Codice prodotto. 11302507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11302507 25 g 25g
11312507 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11302507 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11569.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 142-09-6 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-09-6
Formula molecolare C10H18O2
Molecular Weight (g/mol) 170.25
Numero MDL MFCD00015283
InChI Key LNCPIMCVTKXXOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexyl methacrylate, n-hexyl methacrylate, hexyl 2-methyl-2-propenoate, methacrylic acid, hexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, hexyl ester, unii-538b2q3hsv, ccris 4824, hexyl 2-methylacrylate, methacrylic acid hexyl ester, dsstox_cid_5406
PubChem CID 8872
IUPAC Name hexyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CCCCCCOC(=O)C(C)=C
Specifica
Materiale o nome chimico n-Hexyl methacrylate
Nota nome stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Punto di fusione -57°C
Densità 0.885
Punti di ebollizione 204°C
Punto d'infiammabilità 80°C (176°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.431
Quantità 25 g
Beilstein 1754703
Peso formulazione 170.25
Percent Purity 97%