Learn More
n-Hexyltriethoxysilane, 97%
Codice prodotto. 11369215
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11369215 100 g 100g
11359215 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11369215 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16521.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18166-37-5 | C12H28O3Si | 248.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18166-37-5
Formula molecolare C12H28O3Si
Molecular Weight (g/mol) 248.44
Numero MDL MFCD00087744
InChI Key WUMSTCDLAYQDNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexyltriethoxysilane, triethoxy hexyl silane, hexyl triethoxysilane, n-hexyltriethoxysilane, hexyl-triethoxysilane, acmc-209ei3
PubChem CID 4437318
IUPAC Name triethoxy(hexyl)silane
SMILES CCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifica
Punti di ebollizione 115°C (18mmHg)
Materiale o nome chimico n-Hexyltriethoxysilane
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.86
Formula lineare CH3(CH2)5Si(OCH2CH3)3
Beilstein 1757895
Peso formulazione 248.44
Percent Purity 97%