Learn More
N-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, 95%
Codice prodotto. 11935671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11935671 1 g Bottiglia in vetro 1g
11925671 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11935671 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439660010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 42956-75-2 | C5H12N2O | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42956-75-2
Formula molecolare C5H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 116.16
InChI Key CVOGFMYWFRFWEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hydroxypivalimidamide, 1z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, n-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, n-hydroxypivalamidine, z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, hydroxydimethylpropanimidamide, z-n'-hydroxypivalimidamide, z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropimidamide
PubChem CID 9582836
IUPAC Name N'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide
SMILES CC(C)(C)C(=NO)N
Specifica
Materiale o nome chimico N-Hydroxy-2, 2-dimethylpropanimidamide
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 108.6°C to 113.7°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder