Learn More
N'-Hydroxy-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]ethanimidamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10209542
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10209542 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10209542 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01117DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico N';-Hydroxy-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]ethanimidamide
CAS 72660-98-1
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H12N2O3S
Numero MDL MFCD00169961
Quantità 1 g
Sinonimo n-hydroxy-2-tosylacetimidamide, n'-hydroxy-2-4-methylphenyl sulfonylethanimidamide, 2-hydroxyimino-1-4-methylphenyl sulfonyl eth-2-ylamine, n'-hydroxy-2-4-methylbenzenesulfonyl ethanimidamide, n'-hydroxy-2-4-methylphenyl sulfonyl ethanimidamide, ethanimidamide,n-hydroxy-2-4-methylphenyl sulfonyl, z-n'-hydroxy-2-4-methylbenzenesulfonyl ethanimidamide, z-n'-hydroxy-2-tosylacetimidamide, hydroxymethylphenylsulfonylethanimidamide
InChI Key ZPEOWHYBZZPAEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(N)=NO
IUPAC Name N'-hydroxy-2-(4-methylphenyl)sulfonylethanimidamide
Molecular Weight (g/mol) 228.27
PubChem CID 9582827
Peso formulazione 228.27
Percent Purity 97%