Learn More
N-Hydroxy-2-methylpropanimidamide, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | N';-Hydroxy-2-methylpropanimidamide |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 102.14 |
| Percent Purity | 97% |