Learn More
N'-Hydroxy-2-naphthalenecarboximidamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10137282
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10137282 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10137282 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01288DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico N'-hydroxy-2-naphthalenecarboximidamide
CAS 64893-54-5
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H10N2O
Numero MDL MFCD06200876
Quantità 1 g
Sinonimo n'-hydroxy-2-naphthalenecarboximidamide, n'-hydroxynaphthalene-2-carboxamidine, z-n'-hydroxynaphthalene-2-carboximidamide, n'-hydroxy-2-naphthimidamide, hydroxyimino-2-naphthylmethylamine, 2-naphthalenecarboximidamide, n-hydroxy, n'-hydroxy-2-naphthalene carboximidamide
InChI Key UHJICFSTOCFOND-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=NO)N
IUPAC Name N'-hydroxynaphthalene-2-carboximidamide
Molecular Weight (g/mol) 186.214
PubChem CID 9582831
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 97%