Learn More
n'-Hydroxy-2-phenoxyethanimidamide, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10037502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10037502 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10037502 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB02646EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico N'-Hydroxy-2-phenoxyethanimidamide
CAS 90007-06-0
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H10N2O2
Numero MDL MFCD02090467
Quantità 10 g
Sinonimo 1z-n'-hydroxy-2-phenoxyethanimidamide, n'-hydroxy-2-phenoxyacetimidamide, 1-hydroxyimino-2-phenoxyethylamine, z-n'-hydroxy-2-phenoxyacetimidamide, z-n'-hydroxy-2-phenoxyethenimidamide
InChI Key BIIYCNCZOGOUJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC(=NO)N
IUPAC Name N'-hydroxy-2-phenoxyethanimidamide
Molecular Weight (g/mol) 166.18
PubChem CID 9580876
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 97%