Learn More
N'-Hydroxy-2-phenylethanimidamide ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10157292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10157292 1 g Amber Glass Bottle 1g
10471273 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10157292 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore S01215DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 19227-11-3
Formula molecolare C8H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 150.181
Numero MDL MFCD00019953
InChI Key FVYBAJYRRIYNBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-phenylacetamidoxime, n-hydroxy-2-phenylacetimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-phenylethanimidamide, n-hydroxy-2-phenyl-acetamidine, z-n'-hydroxy-2-phenylacetimidamide, 1-hydroxyimino-2-phenylethylamine, n-hydroxy-2-phenylacetamidine, benzeneethanimidamide,n-hydroxy, benzeneethanimidamide, n-hydroxy, z-n'-hydroxy-2-phenylethanimidamide
PubChem CID 9566465
IUPAC Name N'-hydroxy-2-phenylethanimidamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=NO)N
Specifica
Materiale o nome chimico N'-hydroxy-2-phenylethanimidamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N'-Hydroxy-2-phenylethanimidamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.