Learn More
N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]benzenecarboximidamide, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10542652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10542652 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10009391 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10542652 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore JM00487CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 306935-19-3
Formula molecolare C12H13N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 263.315
Numero MDL MFCD00830779
InChI Key QHRPKGPTUYZTBY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzenecarboximidamide, 4-2-methylthiazol-4-ylmethoxy benzamidoxime, n'-hydroxy-4-2-methylthiazol-4-yl methoxy benzimidamide, hydroxyimino 4-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methoxy phenyl methylamine, z-n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide, n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9582192
IUPAC Name N'-hydroxy-4-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]benzenecarboximidamide
SMILES CC1=NC(=CS1)COC2=CC=C(C=C2)C(=NO)N
Specifica
Materiale o nome chimico N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methoxy]benzenecarboximidamide
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 263.32
Percent Purity 95%