Learn More
N'-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10360703
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10360703 1 g Amber Glass Bottle 1g
10106972 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10360703 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RH01075DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 5373-87-5
Formula molecolare C8H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00816993
InChI Key WVALRFKCJCIVBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxybenzamidoxime, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, p-methoxybenzamidoxime, n-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methoxybenzene-1-carboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy-benzamidine, n'-hydroxy-4-methoxybenzimidamide, hydroxyimino 4-methoxyphenyl methylamine, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-4-methoxy, p-methoxybenzamideoxime
PubChem CID 5360053
IUPAC Name N'-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
Specifica
Materiale o nome chimico N'-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 97%