Learn More
N'-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10147352
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10147352 1 g 1g
10733557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10147352 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF03217DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 22179-86-8
Formula molecolare C8H7F3N2O
Molecular Weight (g/mol) 204.152
InChI Key QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl benzamidoxime, n-hydroxy-4-trifluoromethyl-benzamidine, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide, 4-trifluoromethylbenzamidoxime, hydroxyimino 4-trifluoromethyl phenyl methylamine, 4-trifluoromethylbenzamideoxime, benzenecarboximidamide,n-hydroxy-4-trifluoromethyl
PubChem CID 9581576
IUPAC Name N'-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N'-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide
Intervallo percentuale saggio 90%
Quantità 1 g
Peso formulazione 204.15
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche