Learn More
n-Hydroxy-butyramidine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10632025
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10632025 1 g Amber Glass Bottle 1g
10533423 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10632025 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07267DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 27620-10-6
Formula molecolare C4H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 102.137
Numero MDL MFCD06200896
InChI Key OPENCMFJZQABIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hydroxybutyramidine, 1z-n'-hydroxybutanimidamide, n-hydroxybutyrimidamide, z-n'-hydroxybutyrimidamid e, butanimidamide, n-hydroxy, z-n'-hydroxybutimidamide, butanimidamide,n-hydroxy, e-n'-hydroxybutanimidamide, 1-1h-benzo d imidazol-2-yl-3-methyl-4-oxo-1,4-di
PubChem CID 9582833
IUPAC Name N'-hydroxybutanimidamide
SMILES CCCC(=NO)N
Specifica
Materiale o nome chimico N-hydroxy-butyramidine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 102.14
Percent Purity 97%