Learn More
N-Hydroxybenzenecarboximidamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10551122
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10551122 1 g Amber Glass Bottle 1g
10457432 10 g Amber Glass Bottle 10g
10557474 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10551122 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF01827DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 613-92-3
Formula molecolare C7H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00031485 MFCD00474011
InChI Key MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
PubChem CID 7259353
ChEBI CHEBI:83354
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N'-Hydroxybenzenecarboximidamide
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare C6H5C(NH2)=NOH
Quantità 1 g
IUPAC Name N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 97%