Learn More
N'-Hydroxycyclopropanecarboximidamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10585483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10585483 1 g Amber Glass Bottle 1g
10681245 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10585483 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01104DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 51285-13-3
Formula molecolare C4H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 100.121
Numero MDL MFCD07772876
InChI Key OMCUPXRCMTUDHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hydroxycyclopropanecarboximidamide, z-n'-hydroxycyclopropanecarboxamidine, n-hydroxycyclopropanecarboxamidine, n'-hydroxycyclopropanecarboxamidine, z-n'-hydroxycyclopropanec arboximidamide, cyclopropanecarboxamidoxime, n-hydroxy-cyclopropanecarboximidamide, n'-hydroxycyclopropane-carboximidamide, z-n'-hydroxycyclopropanecarboximidamide, n'-hydroxycyclopropanecarboximideamide
PubChem CID 9582826
IUPAC Name N'-hydroxycyclopropanecarboximidamide
SMILES C1CC1C(=NO)N
Specifica
Materiale o nome chimico N';-Hydroxycyclopropanecarboximidamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 97%