Learn More
N-(Hydroxymethyl)phthalimide, 97%
Codice prodotto. 10606702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10606702 25 g Bottiglia in vetro 25g
10245400 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10606702 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121490250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 118-29-6 | C9H7NO3 | 177.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-29-6
Formula molecolare C9H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 177.16
Numero MDL MFCD00005899
InChI Key MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hydroxymethyl phthalimide, n-hydroxymethylphthalimide, 2-hydroxymethyl isoindoline-1,3-dione, phthalimidomethanol, phthalimidomethyl alcohol, n-methylolphthalimide, oxymethyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxymethyl, hydroxymethylphthalimide, methanol, phthalimido
PubChem CID 8354
ChEBI CHEBI:38816
IUPAC Name 2-(hydroxymethyl)isoindole-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 140°C to 145°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 2% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 21, 475
Fieser 01,484; 08,253
Peso formulazione 177.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder