Learn More
N-Hydroxyphthalimide, TRC
Codice prodotto. 30402362
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402362 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402362 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH95269525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Hydroxyphthalimide
CAS 524-38-9
Formula molecolare C8H5NO3
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Hydroxyisoindole-1,3-dione, 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxyphthalimide, F 802, N-Hydroxyphthalamide, NSC 770, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
InChI Formula InChI=1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7)12/h1-4,12H
SMILES ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC Name 2-hydroxyisoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 163.13
Peso formulazione 163.0269