Learn More
N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10203332
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10203332 1 g 1g
10406974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10203332 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore S01204DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 1594-58-7
Formula molecolare C6H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00265955
InChI Key AQBMQGDKWIPBRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-pyridylamidoxime, 3-pyridinecarboxamidoxime, z-n'-hydroxynicotinimidamide, n-hydroxynicotinimidamide, z-n'-hydroxypyridine-3-carboximidamide, n-hydroxy-nicotinamidine, 3-pyridinecarboxamidoxine, 3-pyridinecarboxamide oxime, nicotinamidoxime, hydroxyimino-3-pyridylmethylamine
PubChem CID 5372334
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N'-hydroxypyridine-3-carboximidamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name N'-hydroxypyridine-3-carboximidamide
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridin-3-carboxamide oxime
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.