Learn More
N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide, TRC
Codice prodotto. 30401992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30401992 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30401992 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9537501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide
CAS 1594-58-7
Formula molecolare C6H7N3O
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
SMILES ONC(=N)c1cccnc1
IUPAC Name N-hydroxypyridine-3-carboximidamide
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Peso formulazione 137.0589