Learn More
N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide, TRC
Codice prodotto. 30408330
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408330 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30408330 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH953750500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide
CAS 1594-58-7
Formula molecolare C6H7N3O
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
SMILES ONC(=N)c1cccnc1
IUPAC Name N-hydroxypyridine-3-carboximidamide
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Peso formulazione 137.0589