Learn More
N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N'-Hydroxypyridine-3-carboximidamide |
| CAS | 1594-58-7 |
| Formula molecolare | C6H7N3O |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9) |
| SMILES | ONC(=N)c1cccnc1 |
| IUPAC Name | N-hydroxypyridine-3-carboximidamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 137.14 |
| Peso formulazione | 137.0589 |