Learn More
N-Hydroxysuccinimide, 98+%
Codice prodotto. 10437940 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10437940 100 g Plastic bottle 100g
10255580 25 g Plastic bottle 25g
10581211 250 g Plastic bottle 250g
10052973 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10437940 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 157271000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 6066-82-6 | C4H5NO3 | 115.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6066-82-6
Formula molecolare C4H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 115.09
Numero MDL MFCD00005516
InChI Key NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-hydroxysuccinimide, hosu, 1-hydroxysuccinimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-hydroxy, n-hydroxysuccinimde, n-hydroxysuccinimid, unii-mje3791m4t, ccris 2604
PubChem CID 80170
IUPAC Name 1-hydroxypyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Hydroxysuccinimide
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 93.0°C to 95.0°C
Colore Brown to Brown-Yellow
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 21, 380
Fieser 01,487; 09,246
Indice di Merck 15, 4884
Informazioni di solubilità which is virtually insoluble in acetone
Peso formulazione 115.09
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Hydroxysuccinimide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.