Learn More
N-Hydroxysuccinimide, TRC
Codice prodotto. 30008229
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30008229 25 g 25g
30007360 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30008229 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH95358525G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6066-82-6
Formula molecolare C4 H5 N O3
Molecular Weight (g/mol) 115.09
IUPAC Name 1-hydroxypyrrolidine-2,5-dione
SMILES ON1C(=O)CCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Hydroxysuccinimide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
Peso formulazione 115.0269
Percent Purity >95%