Learn More
N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30399657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399657 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30399657 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH954000250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt
CAS 106627-54-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C4 H4 N O6 S . Na
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H5NO6S.Na/c6-3-1-2(12(9,10)11)4(7)5(3)8;/h2,8H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].ON1C(=O)CC(C1=O)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 217.13
Peso formulazione 216.9657
Percent Purity >95