Learn More
N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30396862
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30396862 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30396862 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH95400010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Hydroxysulfosuccinimide Sodium Salt
CAS 106627-54-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C4 H4 N O6 S . Na
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4H5NO6S.Na/c6-3-1-2(12(9,10)11)4(7)5(3)8;/h2,8H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].ON1C(=O)CC(C1=O)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 217.13
Peso formulazione 216.9657
Percent Purity >95