Learn More
N-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethyl)-N-methylamine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10173084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10173084 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10173084 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33146CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico N-(Imidazo[1, 2-a]pyridin-6-ylmethyl)-N-methylamine
CAS 864068-82-6
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula molecolare C9H11N3
Numero MDL MFCD08271888
Quantità 250 mg
Sinonimo n-imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl-n-methylamine, imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl methyl amine, 1-imidazo 1,2-a pyridin-6-yl-n-methylmethanamine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl methylamine, imidazo 1,2-a pyridine-6-methanamine,n-methyl
InChI Key VTAYGJSBPFKWJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CN2C=CN=C2C=C1
IUPAC Name 1-imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl-N-methylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 161.21
PubChem CID 7537497
Peso formulazione 161.21
Percent Purity 95%