Learn More
N-Iodosuccinimide, TRC
Codice prodotto. 30405408
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405408 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30405408 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI71990010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Iodosuccinimide
CAS 516-12-1
Formula molecolare C4H4INO2
Quantità 10 g
Sinonimo 1-iodo-2,5-pyrrolidinedione, NIS, Succiniodimide
InChI Formula InChI=1S/C4H4INO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
SMILES IN1C(=O)CCC1=O
IUPAC Name 1-iodopyrrolidine-2,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 224.99
Peso formulazione 224.9287