Learn More
N-Isopropyl-4-nitroaniline, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15499067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15499067 250 mg 250mg
15479067 1 g 1g
15489067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15499067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52375.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25186-43-0
Formula molecolare C9H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 180.207
Numero MDL MFCD00128997
InChI Key VTSUWHFLMJLYKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-isopropyl-4-nitroaniline, benzenamine, n-1-methylethyl-4-nitro, 4-isopropylamino-nitrobenzene, p-nitrophenyl-isopropylamine, 4-nitro-n-propan-2-yl aniline, n-1-methylethyl-4-nitroaniline, benzenamine,n-1-methylethyl-4-nitro
PubChem CID 32833
IUPAC Name 4-nitro-N-propan-2-ylaniline
SMILES CC(C)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico N-Isopropyl-4-nitroaniline
Quantità 250 mg
Numero UN UN2811
Peso formulazione 180.2
Percent Purity ≥97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Isopropyl-4-nitroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(1-methylethyl)-4-nitrobenzenamine