Learn More
N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine, 95%
Codice prodotto. 11477056
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11477056 250 g 250g
11467056 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11477056 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25378.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 101-72-4 | C15H18N2 | 226.323 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-72-4
Formula molecolare C15H18N2
Molecular Weight (g/mol) 226.323
Numero MDL MFCD00026348
InChI Key OUBMGJOQLXMSNT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ippd, n-isopropyl-n'-phenyl-p-phenylenediamine, n-isopropyl-n'-phenyl-1,4-phenylenediamine, cyzone, 4-anilino-n-isopropylaniline, antigen 3c, antioxidant ip, santoflex ip, diaphen fp, cyzone ip
PubChem CID 7573
ChEBI CHEBI:63569
IUPAC Name 1-N-phenyl-4-N-propan-2-ylbenzene-1,4-diamine
SMILES CC(C)NC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
Punto di fusione 74°C to 80°C
Densità 1.1
Punti di ebollizione 161°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 172°C (342°F)
Quantità 250 g
Numero UN UN3077
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 226.32
Percent Purity 95%