Learn More
N-Isopropylacrylamide, 97%
Codice prodotto. 15452719
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15452719 100 g 100g
15442719 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15452719 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66262.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2210-25-5 | C6H11NO | 113.16 g/mol
N-Isopropylacrylamide is used to produce poly(N-isopropylacrylamide) (pNIPA, pNIPAAm, pNIPAA or pNIPAm) thermo sensitive polymer- or copolymer-based hydrogels. Polymers that contain NIPAM shrink dramatically above 33°C. Monomer used in the preparation of thermally sensitive, water-swellable hydrogels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-Isopropylacrylamide is used to produce poly(N-isopropylacrylamide) (pNIPA, pNIPAAm, pNIPAA or pNIPAm) thermo sensitive polymer- or copolymer-based hydrogels. Polymers that contain NIPAM shrink dramatically above 33°C. Monomer used in the preparation of thermally sensitive, water-swellable hydrogels.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Refrigerate. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2210-25-5
Formula molecolare C6H11NO
Molecular Weight (g/mol) 113.16
Numero MDL MFCD00041913
InChI Key QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-isopropylacrylamide, nipam, n-iso-propylacrylamide, 2-propenamide, n-1-methylethyl, isopropyl acrylamide, acrylamide, n-isopropyl, n-isopropyl acrylamide, n-1-methylethyl-2-propenamide, isopropylamid kyseliny akrylove, unii-b7gff17l9u
PubChem CID 16637
SMILES CC(C)NC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Isopropylacrylamide
Punto di fusione 60°C to 63°C
Punti di ebollizione 89°C to 92°C (2 mmHg)
Quantità 100 g
Beilstein 1744926
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
IUPAC Name N-propan-2-ylprop-2-enamide
Peso formulazione 113.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Isopropylacrylamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Isopropylacrylamide