Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Isopropylacrylamide, 99%, pure, stabilized
Codice prodotto. 15284724 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15284724 2.5 kg 2.50kg
10537942 25 g 25g
10730102 100 g 100g
10239700 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15284724 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 412780025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2210-25-5 | C6H11NO | 113.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2210-25-5
Formula molecolare C6H11NO
Molecular Weight (g/mol) 113.16
Numero MDL MFCD00041913
InChI Key QNILTEGFHQSKFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-isopropylacrylamide, nipam, n-iso-propylacrylamide, 2-propenamide, n-1-methylethyl, isopropyl acrylamide, acrylamide, n-isopropyl, n-isopropyl acrylamide, n-1-methylethyl-2-propenamide, isopropylamid kyseliny akrylove, unii-b7gff17l9u
PubChem CID 16637
IUPAC Name N-propan-2-ylprop-2-enamide
SMILES CC(C)NC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Isopropylacrylamide
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 62.0°C to 66.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 89.0°C to 92.0°C (2.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Formula lineare CH2CHCONHCH(CH3)2
Quantità 2.5 kg
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Stabilizzatore 500ppm (ca.) MEHQ
Peso formulazione 113.16
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Isopropylacrylamide, stabilized