Learn More
N-Isopropylaniline, 98%
Codice prodotto. 11322926
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322926 10 g 10g
11332926 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11322926 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10646.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 768-52-5 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 768-52-5
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Numero MDL MFCD00026347
InChI Key FRCFWPVMFJMNDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-isopropylaniline, isopropylaniline, n-phenylisopropylamine, benzenamine, n-1-methylethyl, aniline, n-isopropyl, n-propan-2-yl aniline, n-iso-propylaniline, unii-i7y9616f3r, ccris 4831, 2-phenylamino propane
PubChem CID 13032
IUPAC Name N-propan-2-ylaniline
SMILES CC(C)NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Isopropylaniline
Punto di fusione -32°C
Densità 0.938
Punti di ebollizione 203°C to 204°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Indice di rifrazione 1.5385
Quantità 10 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2205871
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 98%