Learn More
N-Isopropylaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Isopropylaniline |
| CAS | 768-52-5 |
| Formula molecolare | C9 H13 N |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Benzenamine, N-(1-methylethyl)-, Aniline, N-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), N-(1-Methylethyl)benzenamine, Isopropylphenylamine, N-(1-Methylethyl)phenylamine, N-Isopropylaniline, N-Isopropylbenzenamine, N-Phenyl-N-(1-methylethyl)amine, N-Phenylisopropylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H13N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Nc1ccccc1 |
| IUPAC Name | N-propan-2-ylaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 135.21 |
| Peso formulazione | 135.1048 |