Learn More
N-Isopropylbenzylamine, TRC
Codice prodotto. 30401916
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30401916 25 g 25g
30399916 100 g -
30401221 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30401916 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI82435525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-97-6
Formula molecolare C10 H15 N
Molecular Weight (g/mol) 149.23
Sinonimo N-(1-Methylethyl)benzenemethanamine, (1-Methylethyl)(phenylmethyl)amine, Benzylisopropylamine, N-Benzyl-N-isopropylamine, N-Isopropyl-N-benzylamine, NSC 60295
IUPAC Name N-benzylpropan-2-amine
SMILES CC(C)NCc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Isopropylbenzylamine
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
Peso formulazione 149.1204