Learn More
N-Isopropylcyclohexylamine, 99%
Codice prodotto. 10062190 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10062190 5 g Bottiglia in vetro 5g
11992051 25 g Bottiglia in vetro 25g
10226180 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10062190 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171760050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1195-42-2 | C9H19N | 141.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1195-42-2
Formula molecolare C9H19N
Molecular Weight (g/mol) 141.26
Numero MDL MFCD00003831
InChI Key UYYCVBASZNFFRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-isopropylcyclohexylamine, cyclohexylisopropylamine, n-isopropylcyclohexanamine, cyclohexylamine, n-isopropyl, isopropylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-1-methylethyl, n-cyclohexylisopropylamine, n-cyclohexyl-n-isopropylamine, n-propan-2-yl cyclohexanamine, n-isopropyl cyclohexylamine
PubChem CID 62386
IUPAC Name N-propan-2-ylcyclohexanamine
SMILES CC(C)NC1CCCCC1
Spezifikation
Materiale o nome chimico N-Isopropylcyclohexylamine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 175°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11NHCH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4470 to 1.449
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.85
Peso formulazione 141.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Isopropylcyclohexylamine
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.