Learn More
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10679834 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10679834 1 g Bottiglia in vetro 1g
10287450 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10679834 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 276260010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 50632-53-6 | Molecular Formula: C3H9NO·HCl | Molecular Weight: 111.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50632-53-6
Formula molecolare C3H9NO·HCl
Molecular Weight (g/mol) 111.57
Numero MDL MFCD00012599
InChI Key BYXUIKZQGOPKFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-isopropylhydroxylamine hydrochloride, n-isopropyl hydroxylamine, n-isopropylhydroxylamine hcl, 2-propanamine, n-hydroxy-, hydrochloride, ccris 4317, i-propylhydroxylamine hydrochloride, isopropylhydroxylamine hydrochloride, n-hydroxypropan-2-amine hydrochloride, n-isopropyl hydroxylamine hydrochloride, n-isopropyl-hydroxylamine hydrochloride
PubChem CID 170873
IUPAC Name N-propan-2-ylhydroxylamine;hydrochloride
SMILES CC(C)NO.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 68°C to 72°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHNHOH·HCl
Quantità 1 g
Beilstein 04, 538
Peso formulazione 111.57
Percent Purity 97%
Forma fisica Adhering Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.