Learn More
N-Isopropylmethylamine, 98%
Codice prodotto. 11618459 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11618459 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
11985181 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11618459 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439650100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4747-21-1 | C4H11N | 73.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4747-21-1
Formula molecolare C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.14
InChI Key XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-isopropylmethylamine, n-methylisopropylamine, methylisopropylamine, 2-propanamine, n-methyl, isopropylmethylamine, 2-methylaminopropane, methyl propan-2-yl amine, ethylamine, n,1-dimethyl, unii-j3ol90426g, n-methylisopropyylamine
PubChem CID 78485
IUPAC Name N-methylpropan-2-amine
SMILES CC(C)NC
Specifica
Materiale o nome chimico N-Isopropylmethylamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.7020g/mL
Punti di ebollizione 50°C to 53°C
Punto d'infiammabilità -32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3NHCH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589nm)
Quantità 10 mL
Gravità specifica 0.702
Peso formulazione 73.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Isopropylmethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.